Beskrivelse
- Aspirationshætte i to positioner til dyrkningsrør
- Fit Populære 17 x 100 mm dyrkningsrør
- Hætten inkluderer stikposition og åben aspirationsposition
- Endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polyethylen USP Klasse VI harpiks
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Lukkestørrelse | 17 mm |
| Forsteriliseret | Nej |
| Produkttype | 2-positions stopperhætte |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Polyethylen |
| Farve | Neutral |
| Til brug med (applikation) | Celledyrkning |
| Emballage | 1000/pose, 3 poser/Cs. |
| Mængde | 1000/pose |
| Vis mere |