Beskrivelse
- Hætten inkluderer stikposition og åben aspirationsposition
- Endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polyethylen USP Klasse VI harpiks
- Naturlig hvid farve
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Lukkestørrelse | 13 mm |
| Forsteriliseret | Nej |
| Produkttype | Dobbeltpositionshætte |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Polyethylen |
| Farve | Klar |
| Til brug med (applikation) | Centrifugering; Til cellekultur og generel laboratoriebrug |
| nr. pr. pakke | 1000 |
| nr. pr. sag | 3000 |
| Vis mere |