Få mere at vide
PureAire Monitoring Systems, Inc. Dobbelt O 2 /CO 2 (0-25 % O 2 , 0-50.000 ppm CO 2 ) med 10+ års sensorer
Artikelnummer. 16228831
Skift visning
Certificeringer/compliance:
CE
Artikelnummer. Certificeringer/compliance
16228831 CE
1 options
Artikelnummer. 16228831 Leverandør PureAire Monitoring Systems, Inc. Leverandørnr. 99144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26860.00 DKK
    19423.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 7436.92 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Perfekt til dit anlæg, hvis du bruger nitrogen, helium og/eller argongasser. Monitoren er også velegnet til brug i lukkede rum, såsom kryogene faciliteter. Sensorer, der holder 10 år og mere.
PureAire Overvågningssystemets ’Dual O 2 /CO 2 Monitor giver kontinuerlig overvågning af ilt og kuldioxid. Denne skærm er ideel til brug i rum, hvor lave iltkoncentrationer kan udgøre en sundhedsfare, fra lagerpladser for nitrogengas til distributionsområder for CO2-drikkegas og mere.
  • Ingen vedligeholdelse zirconium O 2 celle og lang levetid CO 2 sensor
  • Ingen kalibrering påkrævet for oxygen Selvkalibrerende CO2-sensor
  • Lokal baggrundsbelyst koncentrationsvisning
  • Indbygget hørbart horn
  • Indbyggede visuelle LED-alarmindikatorer
  • Alarmniveau 1 og 2 for O 2 og CO 2
  • Ingen drift på grund af miljø- eller temperaturændringer
  • Tilslut vægstrømforsyningen inkluderet - 24V, 220V
Hvad er en Dual O 2 /CO 2 -monitor?
  • En Dual O 2 /CO 2 -monitor er et selvstændigt system, der er ideelt til kontinuerlig overvågning af nitrogen eller kryogener nær frysere, lukkede rum og andre steder, hvor lave iltniveauer kan udgøre en fare for personalet.
Hvorfor vælge PureAire?
  • Som industrileder inden for iltovervågning og gasdetektion, PureAire er dedikeret til sikkerheden for vores kunder og de kunder, de betjener, ved at fremstille skærme, der er langtidsholdbare, innovative og pålidelige.
Hvilke gasser kan en Dual O 2 /CO 2 -monitorbruges til?
  • PureAires ’iltmonitorer kan bruges til CO 2 , nitrogen, argon og helium gasser.
Installationen er nem. Plug-in klar.
  • Skærmen kommer klar til at arbejde lige ud af æsken. Du skal blot sikre enheden på væggen 1-2 meter fra gaskilden, tilslutte den og tænde den. Monitoren begynder at tage prøver af iltniveauer efter en 4 minutters opstartsperiode. Niveauer vises tydeligt på skærmen for nem adgang og synlighed.
Certificeringer
CE-mærke
garanti
2 år
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Dybde (engelsk) 3 tommer
Dybde (metrisk) 76 mm
Dimensioner (L x B x H) 3 x 6,5 x 3,15 tommer.
Højde (engelsk) 3,15 tommer.
Højde (metrisk) 80 mm
Fugtighedsområde 0-95% RH
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +134 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 til +55 °C
Spænding 24V
garanti 2 år efter ETD
Vægt (engelsk) 1.1 lb.
Vægt (metrisk) 0.5 kg
Bredde (engelsk) 6,5 tommer.
Bredde (metrisk) 165 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.