Få mere at vide
Fisherbrand™ Dobbelt-mode laboratoriekugle- og vandbad
Artikelnummer. 31703084 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 L
10 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31703084 10 L
31703083 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31703084
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8432.31 DKK
    8155.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 277.03 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Laboratoriebad, der er kompatibelt med både vand- og termisk perledrift,
  • 2 L perle- eller vandbadet er designet til præcis temperaturkontrol, når det bruges med vand eller termiske perler.
  • Modellen har en knap, der kan skifte mellem Perle- eller Vandtilstand.
  • Tilstandsvalg balancerer automatisk varme- og sensorelementer for præcis, ensartet temperaturkontrol
  • Selvom størstedelen af forskningslaboratorier i dag bruger vandbade, foretrækker mange bekvemmeligheden ved perlebade på grund af lettere vedligeholdelse, rackless kompatibilitet og muligheder for vinklet belastning
  • Separate tilstande til termiske perler eller vand
  • Kalibreringsfunktion i laboratoriet
  • Fordele ved en termisk kugleinkubation:
    • Eliminerer konstante genopfyldninger (beskyttelse mod udbrænding)
    • Tilbehørsfri sikring af rør og flasker
    • Tillader vinklet placering, optimeret plads
    • Kører konstant (ingen ventetid på opvarmning)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 L
Temperaturområde Vand: +5 °C omgivelse til 80 °C, Perler: +5 °C omgivelse til 70 °C
Type Sandbad
Dimensioner (D x B x H) 27.4 x 40.6 x 30.5 cm
Mål (D x B x H) Indvendig 24 x 30 x 15.5 cm
Spænding 230 V