Få mere at vide
Fisherbrand™ Dobbelt-mode laboratoriekugle- og vandbad
Artikelnummer. 31703083 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 L
10 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31703083 2 L
31703084 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31703083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4944.68 DKK
    4782.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 162.51 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Laboratoriebad, der er kompatibelt med både vand- og termisk perledrift,
  • 2 L perle- eller vandbadet er designet til præcis temperaturkontrol, når det bruges med vand eller termiske perler.
  • Modellen har en knap, der kan skifte mellem Perle- eller Vandtilstand.
  • Tilstandsvalg balancerer automatisk varme- og sensorelementer for præcis, ensartet temperaturkontrol
  • Selvom størstedelen af forskningslaboratorier i dag bruger vandbade, foretrækker mange bekvemmeligheden ved perlebade på grund af lettere vedligeholdelse, rackless kompatibilitet og muligheder for vinklet belastning
  • Separate tilstande til termiske perler eller vand
  • Kalibreringsfunktion i laboratoriet
  • Fordele ved en termisk kugleinkubation:
    • Eliminerer konstante genopfyldninger (beskyttelse mod udbrænding)
    • Tilbehørsfri sikring af rør og flasker
    • Tillader vinklet placering, optimeret plads
    • Kører konstant (ingen ventetid på opvarmning)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 L
Temperaturområde Vand: +5 °C til +80 °C, Perler: +5 °C omgivende til +70 °C
Type Sandbad
Dimensioner (D x B x H) 16.5 x 20.3 x 15.2 cm
Mål (D x B x H) Indvendig 14 x 15.2 x 10 cm
Spænding 230 V