Få mere at vide
3M™ Dual Lock™ Genlukkelig fastener Twin Pack SJ3540
Artikelnummer. 17217800 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
2,5 m x 25 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17217800 2,5 m x 25 mm
1 options
Artikelnummer. 17217800 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100123339
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1965.00 DKK
    1109.66 DKK / 4 ruller
    Spare 855.34 DKK
    43% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Genlukkelig Fastener Twin Pack
  • Sort fastgørelse med svampeformede stilke, bakket med et gummibaseret trykfølsomt klæbemiddel
  • Type 250 passer til Type 170, 250 eller 400. Lukkes med et hørbart klik
  • Designet til at binde til mange plastik, pulverlakerede malinger og andre materialer med lav overfladeenergi
  • Åbner og lukker 1000 gange, før den mister 50 % af sin oprindelige trækstyrke
  • Høj initial tackling
  • Velegnet til indendørs applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Rulle
Farve Sort
Dimensioner (L x B) 2,5 m x 25 mm