Få mere at vide
3M™ Dual Lock™ Genlukkelig fastgørelse
Artikelnummer. 17741669 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
2,5 m x 25 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17741669 2,5 m x 25 mm
1 options
Artikelnummer. 17741669 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100123347
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1570.00 DKK
    1267.96 DKK / 4 ruller
    Spare 302.04 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
De unikke, sammenlåsende svampeformede hoveder på denne genlukkelige fastgørelse lukkes og forbliver låst, og lukkes med et hørbart klik for at sikre, at dit design er sikkert fastgjort.
  • Sorte, sammenlåsende svampeformede hoveder (250 stilkdensitet pr. 6,5 cm 2 )
  • Modificeret akrylklæber binder til mange plasttyper, pulverlakerede malinger, metaller, glas, forseglet træ, akryl, polycarbonat, ABS osv.
  • Velegnet til både indendørs og udendørs brug
  • Snap-in-place installation erstatter skruer, søm, snaps og nitter
  • Fem gange så høj trækstyrke som typiske krog-og-løkke-lukninger
  • Type 250 passer til Type 170, 250 eller 400
  • Lukkes med et hørbart klik
  • Holdbar, med op til 1000 åbninger og lukninger, før den mister 50 % af den oprindelige trækstyrke
  • Har stor varmebestandighed op til temperaturer på 82 °C
  • Bevar overfladens integritet uden huller, der inviterer til fugt, korrosion eller snavs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Klæbestrimler
Format Rulle
Farve Sort
Dimensioner (L x B) 2,5 m x 25 mm
Model- SJ387B
Tykkelse (engelsk) 0,24 tommer
Tykkelse (metrisk) 6.1 mm