Få mere at vide
Fisherbrand™ Dual LCD Display Thermo-Hygrometer
Artikelnummer. 11945148
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +60 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
11945148 -10 °C til +60 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 11945148 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. 30.5002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00 DKK
    135.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 34.89 DKK
    20% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Tekniske data
Type Termohygrometer
Fugtighedsområde 10 til 99 %
Opløsning 0.01
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +60 °C
Display Type Dual LCD
Længde (metrisk) 110 mm
Højde (metrisk) 110 mm
Spænding 1.5 V
Inkluderer 2-AAA Batteries