Få mere at vide
Jenway™ Dobbeltcelleholder
Type:
Dobbelt celleholder
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kun til brug med Model 6320D synligt spektrofotometer
- Holder 10 mm firkantede kuvetter og rør med en diameter på 12,7 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Dobbelt celleholder |
| Til brug med (udstyr) | Jenway 6320D synligt spektrofotometer |
| Holder | 2 x 10 mm kuvetter og 12,7 mm dia rør |