Få mere at vide
Novus Biologicals™ DTX2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18468348 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18468348 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18468348 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00113878T01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forskningskategori Zinc Finger
Mål DTX2
Synonym deltex (Drosophila) homolog 2, deltex homolog 2 (Drosophila), Deltex2, hDTX2, MGC71098, protein deltex-2, RING finger protein 58, RNF58KIAA1528deltex2, zinc ion binding protein
Gen symbol DTX2