Få mere at vide
Invitrogen™ DTT, 1M
Artikelnummer. 10644953
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10644953 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 10644953 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. P2325
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
DTT, 1M
DTT er en essentiel komponent til kinaseassays ved brug af LanthaScreen™ Teknologi. Invitrogen's DTT er 1M i vand. Det er testet for baggrundsfluorescens, hvilket gør det optimalt til brug i high-throughput screeningsapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Formulering 1M DTT in water
pH-område 6-8
Indhold og opbevaring DTT sendes på tøris og skal opbevares ved -20 °C.
Forsendelsestilstand Tøris
Form Væske
Mængde 1 mL
Produkttype Dithiothreitol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DTT
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-dimercapto-2,3-Butanediol