Få mere at vide
Melford DTT
Artikelnummer. 30018220
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018220 50 g
30018218 25 g
30018216 10 g
30018219 5 g
30018217 100 g
30018215 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30018220 Leverandør Melford Leverandørnr. D1100050.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Beskyttende reagens til at holde -SH-grupper i reduceret tilstand.
Beskyttende reagens til at holde -SH-grupper i reduceret tilstand. DTT gennemtrænger cellemembranen og beskytter proteinsulfhydryler og genopretter derved enzymaktivitet tabt ved oxidation af grupperne.
Tekniske data
CAS 12-3-3483
Molekylær formel C4H10O2S2
Mængde 50 g