Få mere at vide
Melford DTT
Artikelnummer. 30018219
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018219 5 g
30018218 25 g
30018216 10 g
30018217 100 g
30018220 50 g
30018215 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30018219 Leverandør Melford Leverandørnr. D110005.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyttende reagens til at holde -SH-grupper i reduceret tilstand.
Beskyttende reagens til at holde -SH-grupper i reduceret tilstand. DTT gennemtrænger cellemembranen og beskytter proteinsulfhydryler og genopretter derved enzymaktivitet tabt ved oxidation af grupperne.
Tekniske data
CAS 12-3-3483
Molekylær formel C4H10O2S2
Mængde 5 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.