Få mere at vide
Melford DTT
Beskrivelse
Beskyttende reagens til at holde -SH-grupper i reduceret tilstand.
Beskyttende reagens til at holde -SH-grupper i reduceret tilstand. DTT gennemtrænger cellemembranen og beskytter proteinsulfhydryler og genopretter derved enzymaktivitet tabt ved oxidation af grupperne.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 12-3-3483 |
| Molekylær formel | C4H10O2S2 |
| Mængde | 100 g |