missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
DTPA-tetra (t-Bu ester), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DTPA-tetra (t-Bu ester) |
| CAS | 174267-71-1 |
| Molekylær formel | C30H55N3O10 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 9-(Carboxymethyl)-6,12-bis[2-(1,1-dimethylethoxy)-2-oxoethyl]-2,2-dimethyl-4-oxo-3-Oxa-6,9,12-triazatetradecan-14-oic acid 14-(1,1-dimethylethyl) ester, tetra-tBu-DTPA |
| InChI formel | InChI=1S/C30H55N3O10/c1-27(2,3)40-23(36)18-32(19-24(37)41-28(4,5)6)15-13-31(17-22(34)35)14-16-33(20-25(38)42-29(7,8)9)21-26(39)43-30(10,11)12/h13-21H2,1-12H3,(H,34,35) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)CN(CCN(CCN(CC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)O)CC(=O)OC(C)(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 617.77 |
| Formel vægt | 617.3887 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?