Få mere at vide
MedChemExpress DTNB
Artikelnummer. 16489447
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16489447 5 g
16481569 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16489447 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY15915
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress DTNB (Ellman’s Reagent) is a chemical used to quantify the number or concentration of thiol groups.
Tekniske data
Mængde 5 g
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed DMSO : ≥ 150 mg/mL (378.45 mM)
CAS 69-78-3
Molekylvægt (g/mol) 396.35 g/mol
Synonym Ellman’s Reagent