Få mere at vide
DTG, TRC
Artikelnummer. 30380051
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30380051 5 g
30378349 10 g
30376357 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30380051 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD7100105G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-39-2
Molekylær formel C15 H17 N3
Molekylvægt (g/mol) 239.32
Synonym 1,3-Bis(2-o-tolyl)guanidine, Guanidine, 1,3-di-o-tolyl- (6CI,7CI,8CI), N,N'-Bis(2-methylphenyl)guanidine, 1,2-Bis(2-methylphenyl)guanidine, 1,3-Bis(o-tolyl)guanidine, 1,3-Di-2-tolylguanidine, 1,3-Di-o-tolylguanidine, 1,3-Di-ortho-tolylguanidine, Akrochem DOTG, CNS 1001, DOTG, DTG, Di-o-tolylguanidine, Eveite DOTG, N,N'-Di-o-toluylguanidine, N,N'-Di-o-tolylguanidine, NSC 132023, NSC 473, Nocceler DT, Rhenogran DOTG 70, Sanceler DT, Soxinol DT, Vulcafor DOTG, Vulkacit DOTG
IUPAC navn 1,3-bis(2-methylphenyl)guanidine
SMIL Cc1ccccc1NC(=N)Nc2ccccc2C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Bis(2-o-tolyl)guanidine
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C15H17N3/c1-11-7-3-5-9-13(11)17-15(16)18-14-10-6-4-8-12(14)2/h3-10H,1-2H3,(H3,16,17,18)
Formel vægt 239.1422