Få mere at vide
IKA™ DT-50 rør med rotor statorelement, 50mL
Shop alle IKA produkter
Til brug med (udstyr):
DT-50
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | DT rør |
| Lydstyrkeområde (metrisk) | 15 til 50 ml |
| Til brug med (applikation) | Dispersion, homogenisering, suspensioner |
| Til brug med (udstyr) | DT-50 |
| Inkluderer | Rør, spredeanordning, dæksel |
| Emballagemængde | 10/Pk. |