Beskrivelse
Komponenter: Rør, dispergeringsanordning, dæksel
Bind: 5 til 15 ml
Anvendelse: Dispersion, homogenisering, suspensioner
Yderligere mediemængder kan tilføjes under operationsprøvetagning under drift
Pakkeenhed: 25 stk
Bind: 5 til 15 ml
Anvendelse: Dispersion, homogenisering, suspensioner
Yderligere mediemængder kan tilføjes under operationsprøvetagning under drift
Pakkeenhed: 25 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Lydstyrkeområde (metrisk) | 5 til 15 ml |
| Til brug med (applikation) | Dispersion, homogenisering, suspensioner |
| Til brug med (udstyr) | DT-20 |
| Emballagemængde | 25 Pk. |
| Produkttype | DT-20 rør |