Få mere at vide
KGW Isotherm™ DSS Dewar-kolber i rustfrit stål
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
3 l
Højde (metrisk):
178 mm
190 mm
225 mm
305 mm
Beskrivelse
Låget sælges separat; se KGW Isotherm Låg (10166941).
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Bruges til at opbevare og transportere flydende nitrogen (LN2), tøris (CO2) og andre kølemidler |
| Højde (metrisk) | 225 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 85 mm |
| Materiale | DSS rustfrit stål |