Få mere at vide
KGW Isotherm™ DSS Dewar-kolber i rustfrit stål
Artikelnummer. 10722023
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
3 l
Højde (metrisk):
178 mm
190 mm
225 mm
305 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk)
10722023 1 l 225 mm
10065171 1 l 178 mm
10594502 2 l 305 mm
10228511 3 l 190 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10722023 Leverandør KGW Isotherm™ Leverandørnr. 2101
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Låget sælges separat; se KGW Isotherm Låg (10166941).
Tekniske data
Til brug med (applikation) Bruges til at opbevare og transportere flydende nitrogen (LN2), tøris (CO2) og andre kølemidler
Højde (metrisk) 225 mm
Kapacitet (metrisk) 1 l
Diameter (metrisk) Indvendig 85 mm
Materiale DSS rustfrit stål