Få mere at vide
KGW Isotherm™ DSS Dewar-kolber i rustfrit stål
Artikelnummer. 10065171
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
3 l
Højde (metrisk):
178 mm
190 mm
225 mm
305 mm
Artikelnummer. 10065171
Brand: KGW Isotherm™ 2102
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Låget sælges separat; se KGW Isotherm Låg (10166941).
Tekniske data
Til brug med (applikation) Bruges til at opbevare og transportere flydende nitrogen (LN2), tøris (CO2) og andre kølemidler
Højde (metrisk) 178 mm
Kapacitet (metrisk) 1 l
Diameter (metrisk) Indvendig 100 mm
Materiale DSS rustfrit stål