Få mere at vide
Thermo Scientific™ DSS (disuccinimidylsuberat), No-Weigh™ Format
Artikelnummer. 15971252 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
8 x 2 mg
10 x 2 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
50mg
Pakke med 10
Pakke med 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15971252 10 x 2 mg Pakke med 10
11831255 8 x 2 mg Pakke med 8
10138353 50 mg 50mg
10540434 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15971252 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A39267
 Begrænset vare
På lager
Tværbind aminer til aminer med disuccinimidylsuberat sammensat af NHS-estergrupper med en membranpermeabel mellemlængde spacer til intracellulær proteintværbinding.
Thermo Scientific™ Pierce DSS, også kaldet disuccinimidylsuberat, er ikke-spaltelig og membranpermeabel tværbinder, der indeholder en aminreaktiv N-hydroxysuccinimid (NHS) ester i hver ende af en 8-carbon spacer-arm.
  • Reaktive grupper: NHS-ester (begge ender)
  • Reaktiv overfor: aminogrupper (primære aminer)
  • Amin-reaktiv sulfo-NHS-ester reagerer hurtigt med ethvert primært aminholdigt molekyle
  • Membrangennemtrængelig, hvilket muliggør intracellulær tværbinding
  • Krystallinsk reagens med høj renhed kan bruges til at skabe konjugater med høj renhed
  • Ikke kløvelig
  • Vanduopløselig (opløses først i DMF eller DMSO); sammenligne med BS3 (Sulfo-DSS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-amin
Spaltbar Nej
Oversigt DSS
Molekylvægt (g/mol) 368.35
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 11,4 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved 4 °C.
Cellepermeabilitet Ja
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje No-Weigh
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Homobifunktionel
Reaktiv del NHS Ester
Afstandsstykke Medium (10 til 30 Å)
Form Fast stof
Mængde 10 x 2 mg
Opløselighed DMF, DMSO
Format Standard, engangsbrug
Vandopløselig Nej
Produkttype Tværbinder