Få mere at vide
Thermo Scientific™ DSS (disuccinimidylsuberat), No-Weigh™ Format
Artikelnummer. 11831255 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
50 mg
8 x 2 mg
10 x 2 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
50mg
Pakke med 10
Pakke med 8
Artikelnummer. 11831255
Brand: Thermo Scientific™ 21658
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tværbind aminer til aminer med disuccinimidylsuberat sammensat af NHS-estergrupper med en membranpermeabel mellemlængde spacer til intracellulær proteintværbinding.
Thermo Scientific™ Pierce DSS, også kaldet disuccinimidylsuberat, er ikke-spaltelig og membranpermeabel tværbinder, der indeholder en aminreaktiv N-hydroxysuccinimid (NHS) ester i hver ende af en 8-carbon spacer-arm.
Highlights:
  • Chemical crosslinking of intracellular proteins prior to cell lysis and immunoprecipitation
  • “Fix” protein interactions to allow identification of weak or transient protein interactions
  • Protein crosslinking to create bioconjugates via single-step reactions
  • Crosslink oriented antibodies to Protein A or G agarose
  • Immobilize proteins onto amine-coated surfaces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amine-to-Amine
Spaltbar No
Oversigt Pierce DSS
Formulering Disuccinimidyl suberate; powder solid
Membran permeabel Yes
Molekylvægt (g/mol) 368.34
PEGyleret No
Tilstrækkelig til 43mL of typical 1X (1mM) reaction solution (total), or 8 separate uses
Afstandsarmslængde 11.4Å
Mængde 8 x 2 mg
Opløselighed Not soluble in water