Få mere at vide
Thermo Scientific™ DSS (disuccinimidylsuberat), No-Weigh™ Format
Artikelnummer. 10138353 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
8 x 2 mg
10 x 2 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
50mg
Pakke med 10
Pakke med 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10138353 50 mg 50mg
11831255 8 x 2 mg Pakke med 8
15971252 10 x 2 mg Pakke med 10
10540434 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10138353 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21655
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Tværbind aminer til aminer med disuccinimidylsuberat sammensat af NHS-estergrupper med en membranpermeabel mellemlængde spacer til intracellulær proteintværbinding.
Thermo Scientific™ Pierce DSS, også kaldet disuccinimidylsuberat, er ikke-spaltelig og membranpermeabel tværbinder, der indeholder en aminreaktiv N-hydroxysuccinimid (NHS) ester i hver ende af en 8-carbon spacer-arm.
Højdepunkter:
  • Kemisk tværbinding af intracellulære proteiner forud for cellelyse og immunpræcipitation
  • “Lave” proteininteraktioner for at muliggøre identifikation af svage eller forbigående proteininteraktioner
  • Proteintværbinding for at skabe biokonjugater via enkelttrinsreaktioner
  • Tværbindingsorienterede antistoffer mod protein A eller G agarose
  • Immobiliser proteiner på aminovertrukne overflader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-amin
Spaltbar Nej
Oversigt DSS
Molekylvægt (g/mol) 368.35
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 11,4 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved 4 °C.
Cellepermeabilitet Ja
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Homobifunktionel
Reaktiv del NHS Ester
Afstandsstykke Medium (10 til 30 Å)
Form Pulver
Mængde 50 mg
Opløselighed DMF, DMSO
Format Standard, engangsbrug
Vandopløselig Nej
Produkttype Tværbinder