Få mere at vide
Abnova™ dsRNA markør
Artikelnummer. 16042038
Skift visning
Mængde:
25μ g
Pakningsstørrelse:
25µg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16042038 25μ g 25µg
1 options
Artikelnummer. 16042038 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. R0005.25ug
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
dsRNA-markøren er en ideel størrelsesmarkør til bestemmelse af størrelser af dobbeltstrengede RNA'er.
  • dsRNA-markøren består af ti dobbeltstrengede RNA'er, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 400, 500 og 1.000 basepar.
  • dsRNA-markøren er en ideel størrelsesmarkør til bestemmelse af størrelser af dobbeltstrengede RNA'er.
  • Et 20 bp RNA-bånd inkluderet i dsRNA-markøren justeres til ca. 25 ng/ul i koncentration.
  • dsRNA-markøren er fremstillet til ikke-denaturerende polyacrylamidgelelektroforese.
  • dsRNA-markøren kan visualiseres med UV-lys efter ethidiumbromidfarvning.
Tekniske data
Til brug med (applikation) Elektroforese
Mængde 25μ g
Opbevaringskrav Opbevares ved -°80 C. Gentagne fryse-/optøningscyklusser bør undgås