Få mere at vide
Abnova™ dsRNA Markør Nem
Artikelnummer. 16052038
Skift visning
Mængde:
125μ L
Pakningsstørrelse:
125µL
Artikelnummer. Mængde unitSize
16052038 125μ L 125µL
1 options
Artikelnummer. 16052038 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. R0006.125uL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5365.00 DKK
    5151.00 DKK / 125µL
    Spare 214.00 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
en ideel størrelsesmarkør til bestemmelse af størrelser af dobbeltstrengede RNA'er
  • dsRNA Marker Easy leveres i en klar-til-ladning blanding af loading farvestof (indeholdende Tris-HCl-buffer, glycerol, EDTA-natriumsalt, natriumchlorid, bromphenolblå) og en ideel størrelsesmarkør til bestemmelse af størrelser af dobbeltstrengede RNA'er.
  • dsRNA Marker Easy består af ti dobbeltstrengede RNA'er, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 400, 500 og 1.000 basepar.
  • I 5 ul af dsRNA Marker Easy er 20 bp dsRNA ca. 50 ng.
  • dsRNA Marker Easy kan visualiseres med UV-lys efter ethidiumbromidfarvning.
Tekniske data
Til brug med (applikation) Elektroforese
Mængde 125μ L
Opbevaringskrav Opbevares ved -°80 C. Gentagne fryse-/optøningscyklusser bør undgås