Få mere at vide
DSRM-3716, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Iodoisoquinoline |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6IN/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H |
| Formel vægt | 254.9545 |