Få mere at vide
Tocris Bioscience™ DSP-4
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18065482
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18065482 10 mg
18004622 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18065482 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2958/10
Adrenergic neurotoxin
Adrenergic neurotoxin. Displays neurotoxic effects on both peripheral and central noradrenergic neurons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40616-75-9
Molekylær formel C11H16BrCl2N
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale DSP-4
Mængde 10 mg
Formel vægt 313.06
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 313.06
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.