Få mere at vide
DSM265, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489486
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16489486 50 mg
16462828 10 mg
16454246 100 mg
16412536 25 mg
16405577 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16489486 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100184
MedChemExpress DSM265 is a long-duration inhibitor of P. falciparum dihydroorotate dehydrogenase (PfDHODH) with an IC50 of 8.9 nM. DSM265 can also inhibit the growth of Pf3D7 parasites with an EC50 of 4.3 nM.
DSM265 is a long-duration inhibitor of P. falciparum dihydroorotate dehydrogenase (PfDHODH) with an IC50 of 8.9 nM. DSM265 can also inhibit the growth of Pf3D7 parasites with an EC50 of 4.3 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DSM265
Fysisk form Solid
CAS 1282041-94-4
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H12F7N5S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (120.39 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 11.11 mg/mL (26.75 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=NC2=NC(C(C)(F)F)=NN2C(NC3=CC=C(S(F)(F)(F)(F)F)C=C3)=C1
Molekylvægt (g/mol) 415.33
Formel vægt 415.33
Procent renhed 99.72%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.