Få mere at vide
Bellingham + Stanley™ Digitale tæthedsmålere i DSG-serien
Click to view available options
Nøjagtighed:
±0,00005 g/cm 3
±0,0001 g/cm 3
Opløsning:
0,00001 g/cm 3
0,0001 g/cm 3
Description
- Oscillerende U-rør med referenceoscillator for forbedret afdriftsbeskyttelse
- Høj præcision
- Peltier temperaturkontrol
- Integreret rensepumpe og tørremiddel
- 7 tommer fuldfarve touchskærm med intuitiv brugermenu
- Forprogrammerede metoder til densitet, Brix og % ethanol, API
- Revisionsspor og elektroniske signaturer
- Opfylder kravene i farmakopéen (USP , EP, UKP)
- Opfylder kravene i FDA reg. 21 CFR del 11
Specifications
Specifications
| Display Type | Farveberøringsskærm |
| Temperaturområde (metrisk) | 10 °C til 95 °C |
| Nøjagtighed | ±0,0001 g/cm 3 |
| Højde (metrisk) | 24 cm |
| Interface | Seriel grænseflade, USB , LAN |
| Sprog | Engelsk, fransk, tysk, spansk, portugisisk, italiensk |
| Måleområde | 0 til 3 g/ cm3 |
| Måletid | 15 sek. |
| Mængde | 1 meter |
| Opløsning | 0,0001 g/cm 3 |
| Show More |