Få mere at vide
IKA™ DS 5 Rørfastgørelse
Shop alle IKA produkter
Holder:
50 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 50 mL |
| Rørkapacitet | 50 mL |
| Produkttype | DS 5 Rørfastgørelse |
| Diameter (metrisk) | 28 mm |