Få mere at vide
Applied Biosystems™ DS-33 Matrix Standard Kit (Farvesæt G5)
Shop alle Applied Biosystems produkterDescription
Includes
Indeholder 5 farvestofmærkede oligonukleotider, der bruges til at generere multikomponentmatrixen i en 1X TE-opløsning
Matrix Standard Kit bruges til at generere den multikomponent matrix, der kræves ved analyse 6-FAM , VIC , NED , PET og LIZ-mærkede DNA-fragmenter på Applied Biosystems SeqStudio , 3500 og 3730 systemer. Dataopsamlingssoftwaren til disse instrumenter bruger multikomponentmatrixen til automatisk at analysere de fem forskellige farvede fluorescerende farvestof-mærkede prøver i en enkelt kapillar.
Informations sur la commande
Hver
Spécification
Spécification
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Til brug med (udstyr) | 310 Genetic Analyzer, 3100 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3730xl DNA Analyzer; SeqStudio |
| Mængde | 8 løb |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.