Få mere at vide
Applied Biosystems™ DS-33 Matrix Standard Kit (Farvesæt G5)
Artikelnummer. 15731826 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
8 løb
Artikelnummer. Mængde
15731826 8 løb
1 options
Artikelnummer. 15731826 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4345833
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Indeholder 5 farvestofmærkede oligonukleotider, der bruges til at generere multikomponentmatrixen i en 1X TE-opløsning
Software til disse instrumenter bruger multikomponent-matrixen til automatisk at analysere de fem forskellige farvede fluorescerende farvestof-mærkede prøver.
Matrix Standard Kit bruges til at generere den multikomponent matrix, der kræves ved analyse 6-FAM , VIC , NED , PET og LIZ-mærkede DNA-fragmenter på Applied Biosystems SeqStudio , 3500 og 3730 systemer. Dataopsamlingssoftwaren til disse instrumenter bruger multikomponentmatrixen til automatisk at analysere de fem forskellige farvede fluorescerende farvestof-mærkede prøver i en enkelt kapillar.
Ordreinfo
Hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Forsendelsestilstand Våd is
Til brug med (udstyr) 310 Genetic Analyzer, 3100 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3730xl DNA Analyzer; SeqStudio
Mængde 8 løb