Få mere at vide
Applied Biosystems™ DS-33 Matrix Standard Kit Dx (Farvesæt G5)
Software til disse instrumenter bruger multikomponent-matrixen til automatisk at analysere de fem forskellige farvede fluorescerende farvestof-mærkede prøver.
Brand:  Applied Biosystems™ a25775
Produktkode 15998826
  • 1984.00 DKK / 8 tests
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder: Indeholder 5-farvemærkede oligonukleotider, der bruges til at generere multikomponentmatrixen i en 1X TE-opløsning
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
DS-33 Matrix Standard Kit Dx (Dye Set G5) bruges til at generere den ''multikomponentmatrix'', der kræves ved analyse 6-FAM™ , VIC™ , NED™ , PET™ , og LIZ™ farvestof-mærkede DNA-fragmenter på Applied Biosystems™ 3500 Dx Series genetiske analysatorer.
Ordreinfo
Hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Indeholder 5-farvemærkede oligonukleotider, der bruges til at generere multikomponentmatrixen i en 1X TE-opløsning. Opbevares ved 2 til 8 °C
3500 Dx genetisk analysator
DS-33 Matrix Standard Kit
Dx DS-33 Matrix Standard Kit, 8 kørsler, LIZ™ Farvestof, våd is, til 3500 Dx genetisk analysator, 2 til 8 °C opbevaringstemperatur
LIZ
8 løb
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Applied Biosystems™ DS-33 Matrix Standard Kit Dx (Farvesæt G5) >
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
Må kun benyttes til forskningsformål.