Få mere at vide
Applied Biosystems™ DS-33 GeneScan™ Installationsstandarder med GeneScan™ 600 LIZ™ Størrelse Standard v2.0
Beskrivelse
Indeholder
Hvert sæt indeholder fire rør af GeneScan™ Installation Standard DS-33 og et rør af GeneScan™ 600 LIZ™ størrelse standard v2.0.
The DS-33 GeneScan™ Installation Standard consists of pooled PCR products labeled with 6-FAM™, VIC™, NED™ and PET™ dyes. To generate the pooled products, Human DNA has been amplified with 8 fluorescent PCR primer pairs which amplify selected microsatellite loci (as listed in the package product insert). The kit also contains a tube of GeneScan™ 600 LIZ™ Size Standard 2.0.
Ordreinfo
Sæt
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Hvert sæt indeholder fire rør af GeneScan™ Installation Standard DS-33 og et rør af GeneScan™ 600 LIZ™ størrelse standard v2.0. Opbevar DS-33-rørene ved -25° til -15 °C Opbevar den GeneScan 600 LIZ Størrelse Standard v2.0 ved optøning ved 2° til 8 C, °beskyttes mod lys. |
| Format | Rør |
| Til brug med (udstyr) | 3730xl DNA-analysator, SeqStudio Genetisk Analyzer, 3500 Genetisk Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500xL Genetisk Analyzer |
| Etiket eller farvestof | FAM, LIZ , NED , PET , VIC |
| Produktlinje | GeneScan , LIZ |
| Produkttype | Installationsstandard |
| Mængde | 1 sæt |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Test tid | Standard |