Få mere at vide
Applied Biosystems™ DS-33 GeneScan™ Installer Kit Dx med GeneScan™ 600 LIZ™ Størrelse Standard v2.0 Dx
Artikelnummer. 15928856 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15928856 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15928856 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A25793
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Indhold 4 rør af GeneScan Installation Standard DS-33, 1 rør af GeneScan 600 LIZ størrelse standard v2.0 Dx
Udviklet til brug med Applied Biosystems fluorescens-baserede DNA-elektroforesesystemer. Brugen af interne størrelsesstandarder muliggør automatiseret dataanalyse og er også afgørende for at opnå høj run-to-run-præcision i dimensionering af DNA-fragmenter.
DS-33 GeneScan Installer Kit Dx med GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0 Dx består af poolede PCR-produkter mærket med 6-FAM , VIC , NED , og PET farvestoffer. For at generere de poolede produkter amplificeres CEPH individuelt 1347-02 genomisk DNA med otte fluorescerende PCR-primerpar, som amplificerer udvalgte mikrosatellit-loci (som anført i pakkeproduktindlægget). Sættet indeholder også en tube af GeneScan 600 LIZ Størrelse Standard v2.0 Dx (Kat. Nr. A25794).
Sættet indeholder også en tube af GeneScan 600 LIZ™ størrelse standard v2.0 Dx .
Ordreinfo
1 sæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Hvert sæt indeholder fire rør af GeneScan Installation Standard DS-33 og et rør af GeneScan 600 LIZ størrelse standard v2.0 Dx.
Opbevar sættet ved -15 til -25 °C, indtil det skal bruges. Efter optøning opbevares GeneScan 600 LIZ Størrelse Standard v2.0 rør ved 2 C °til 8 °C.
Detektionsmetode Fluorescens
Format Rør
Til brug med (udstyr) 3500 Dx genetisk analysator
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Til brug med (applikation) Sequencing
Etiket eller farvestof LIZ
Produktlinje GeneScan , LIZ
Produkttype Installationssæt
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Tøris
Test tid Hurtig
Vis mere Vis mindre
Kun til in vitro diagnostisk brug