Få mere at vide
Applied Biosystems™ DS-32 Matrix Standard Kit (Farvesæt F)
Artikelnummer. 15899796
Skift visning
Mængde:
8 løb
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15899796 8 løb Hver
1 options
Artikelnummer. 15899796 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4345831
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Indeholder ét sæt matrix-standard-DNA-fragmenter med unikke fluorescerende farvemærker, nok til 8 kørsler
Matrix-standardsættet DS-32 bruges til at generere den 'multikomponentmatrix', der kræves ved analyse 5-FAM™ , JOE™ , NED™ , og ROX™ mærkede DNA-fragmenter på Applied Biosystems™ Systemer i 31xx-, 3500- og 3730-serien.
Matrix-standardsættet DS-32 bruges til at generere den 'multikomponentmatrix', der kræves ved analyse 5-FAM™ , JOE™ , NED™ , og ROX™ mærkede DNA-fragmenter på Applied Biosystems™ Systemer i 3500- og 3730-serien. Dataopsamlingssoftwaren bruger multikomponentmatrixen til automatisk at analysere de fire forskellige farvede fluorescerende farvestof-mærkede prøver i en enkelt kapillar.
Understøtter 4-Dye Human Identity-applikationer (dvs. AmpFLSTR™ sæt), StockMarks™ og plante/mikrobiel AFLP analyser.
Ordreinfo
Hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder ét sæt matrix-standard-DNA-fragmenter med unikke fluorescerende farvemærker. Nok til 8 løb. Opbevar sættet ved 2 - 8 °C. Må ikke fryses.
Format Sæt
Til brug med (udstyr) SeqStudio Genetisk Analyzer, 3500 Genetisk Analyzer, 3500xL Genetisk Analyzer, 3130 Genetisk Analyzer
Til brug med (applikation) Sequencing
Etiket eller farvestof FAM, JOE , NED , ROX
Produkttype DS-32 Matrix Standard Kit
Mængde 8 løb
Forsendelsestilstand Våd is