Få mere at vide
Applied Biosystems™ DS-31 Matrix Standard Kit (Farvesæt D)
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
8 runs
Beskrivelse
Indeholder
Indeholder 4 oligonukleotider mærket med henholdsvis 6FAM™ ,VIC™ ,NED™ ,og ROX™
Dette kit indeholder 4 oligonukleotider, der er henholdsvis mærket med 6-FAM™ , VIC™ , NED™ , og ROX™ , præ-poolet i et enkelt rør. Velegnet til Dye Set D spektral kalibrering på Applied Biosystems Genetiske analyser. Understøtter 4-Dye fragmentanalyseapplikationer (Linkage Mapping Set v2.5, Mouse Mapping Primere).
DS-31 Matrix Standard Set bruges til at generere“ multikomponent matrix” påkrævet ved analyse af mærkede DNA-fragmenter på Applied Biosystems Genetiske analyser. Dataopsamlingssoftwaren til disse instrumenter bruger multikomponentmatrixen til automatisk at analysere de fire forskellige farvede fluorescerende farvestof-mærkede prøver i en enkelt kapillar.
DS-31 Matrix Standard Set bruges til at generere“ multikomponent matrix” påkrævet ved analyse af mærkede DNA-fragmenter på Applied Biosystems Genetiske analyser. Dataopsamlingssoftwaren til disse instrumenter bruger multikomponentmatrixen til automatisk at analysere de fire forskellige farvede fluorescerende farvestof-mærkede prøver i en enkelt kapillar.
Ordreinfo
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Til brug med (udstyr) | 3730xl DNA Analyzer, SeqStudio Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer |
| Mængde | 8 runs |