Få mere at vide
Applied Biosystems™ DS-30 Matrix Standard Kit (Farvesæt D)
Artikelnummer. 16305302 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
8 runs
Pakningsstørrelse:
8 reaktioner
Artikelnummer. 16305302
Brand: Applied Biosystems™ 4345827
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Indeholder 4 oligonukleotider mærket med henholdsvis 6FAM™ ,HEX™ ,NED™ ,og ROX™
Dette Matrix-standardsæt bruges til at generere den ''multikomponentmatrix'', der kræves ved analyse af fluorescerende farvestof-mærkede DNA-fragmenter.
DS-30 Matrix Standard-sættet indeholder 4 oligonukleotider, der er henholdsvis mærket med 6-FAM™ , HEX™ , NED™ , og ROX™ , præ-poolet i et enkelt rør. Dette Matrix Standard Set bruges til at generere“ multikomponent matrix” påkrævet ved analyse af fluorescerende farvestof-mærkede DNA-fragmenter på Applied Biosystems™ Systemer. Dataopsamlingssoftwaren til disse instrumenter bruger multikomponentmatrixen til automatisk at analysere de fire forskellige farvede fluorescerende farvestof-mærkede prøver i en enkelt kapillar.
Ordreinfo
Hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Forsendelsestilstand Våd is
Til brug med (udstyr) SeqStudio 3500 and 3730xl
Mængde 8 runs