Få mere at vide
Applied Biosystems™ DS-30 Matrix Standard Kit (Farvesæt D)
Artikelnummer. 15899712 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
8 løb
Pakningsstørrelse:
8 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15899712 8 løb 8 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 15899712 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4345827
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Indeholder 4 oligonukleotider mærket med henholdsvis 6FAM™ ,HEX™ ,NED™ ,og ROX™
Dette Matrix-standardsæt bruges til at generere den ''multikomponentmatrix'', der kræves ved analyse af fluorescerende farvestof-mærkede DNA-fragmenter.
DS-30 Matrix Standard-sættet indeholder 4 oligonukleotider, der er henholdsvis mærket med 6-FAM™ , HEX™ , NED™ , og ROX™ , præ-poolet i et enkelt rør. Dette Matrix Standard Set bruges til at generere“ multikomponent matrix” påkrævet ved analyse af fluorescerende farvestof-mærkede DNA-fragmenter på Applied Biosystems™ Systemer. Dataopsamlingssoftwaren til disse instrumenter bruger multikomponentmatrixen til automatisk at analysere de fire forskellige farvede fluorescerende farvestof-mærkede prøver i en enkelt kapillar.
Ordreinfo
Hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Forsendelsestilstand Våd is
Til brug med (udstyr) SeqStudio 3500 and 3730xl
Mængde 8 løb