Få mere at vide
IKA™ DS 3 Rørfastgørelse
Shop alle IKA produkter
Holder:
15 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 15 mL |
| Rørkapacitet | 15 mL |
| Produkttype | DS 3 Rørfastgørelse |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |