Få mere at vide
IKA™ DS 1 Rørfastgørelse
Shop alle IKA produkter
Holder:
1,5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 1,5 ml |
| Rørkapacitet | 1.5 mL |
| Produkttype | DS 1 Rørfastgørelse |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |