Få mere at vide
Applied Biosystems™ DS-02 Matrix Standard Kit, til 3500/3730/SeqStudio™/SeqStudio™ Flex
Artikelnummer. 15859756 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
8 løb
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15859756 8 løb Hver
1 options
Artikelnummer. 15859756 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4323014
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Indeholder farvestof-mærkede oligonukleotider, der bruges til at generere den ''multikomponentmatrix'', der kræves til SNaPshot™ Multiplex sæt
De farvestof-mærkede oligonukleotider inkluderet i Matrix Standard DS-02 sættet (dR110, dR6G, dTAMRA™ , dROX™ , og LIZ™ ) bruges til at generere den 'multikomponentmatrix', der kræves til SNaPshot™ Multiplex sæt.
The dye-labeled oligonucleotides included in the Matrix Standard DS-02 set (dR110, dR6G, dTAMRA, dROX, and LIZ) are used to generate the 'multicomponent matrix' required for the SNaPshot Multiplex Kit. The Data Collection software utilizes the multicomponent matrix to automatically correct for the spectral overlap in samples labeled with DS-02 dyes. The kit consists of one tube of matrix standard which is sufficient for a minimum of eight array runs (on a 24 capillary) or two array runs (on a 96 capillary).
De farvestof-mærkede oligonukleotider inkluderet i Matrix Standard DS-02 sættet (dR110, dR6G, dTAMRA™ , dROX™ , og LIZ™ ) bruges til at generere den 'multikomponentmatrix', der kræves til SNaPshot™ Multiplex sæt. Dataopsamlingssoftwaren bruger multikomponentmatrixen til automatisk at korrigere for det spektrale overlap i prøver mærket med DS-02 farvestoffer. Sættet består af et rør af matrixstandard, som er tilstrækkeligt til minimum otte array-løb (på en 24 kapillær) eller to array-løb (på en 96 kapillær).
Matrixstandarder skal ikke køres med hvert sæt prøveinjektioner. Standarden skal kun køres én gang for at generere en matrixfil, som derefter anvendes på prøver, der køres under lignende forhold. For mere information om brugen af matrixstandarder henvises til instrumentets brugermanual eller Kom godt i gang.
Brugt med SNaPshot Multiplex Kit på 3500/3500xl, 3730/3730xl, SeqStudio , og SeqStudio Flex serie genetiske analysatorer.
Ordreinfo
Hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder farvestof-mærkede oligonukleotider, der bruges til at generere den ''multikomponentmatrix'', der kræves til SNaPshot™ Multiplex sæt. Opbevares ved 2-8 °C. Må ikke fryses.
Format Sæt
Til brug med (udstyr) SeqStudio™ Genetic Analyzer, 3730 Series Genetic Analyzers, 3500 Series Genetic Analyzere, SeqStudio Flex-serien genetiske analyser
Til brug med (applikation) Sequencing
Etiket eller farvestof LIZ, dRhodamine 6G, dRhodamine ROX , dRhodamine TAMRA
Produkttype DS-02 Matrix Standard Kit
Mængde 8 løb
Forsendelsestilstand Våd is