Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Bøjede tørrerør med NS-kegle
Artikelnummer. p-8007299
Standard konusled nr.:
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
Artikelnummer. 10007730
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05337001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til at beskytte reaktioner mod fugt og samtidig udligne tryk. Lenz Laborglasinstrumente™ Bøjede tørrerør med NS-kegle er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Rør bøjet til 75° vinkel
  • Fås i en række keglestørrelser
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Form Bent
Produkttype Tørringsrør
Standard konusled nr. NS 14/23