Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Bøjede tørrerør med NS-kegle
Artikelnummer. 10366261
Skift visning
Standard konusled nr.:
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr.
10366261 NS 19/26
10007730 NS 14/23
10189600 NS 29/32
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10366261 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05337002
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til at beskytte reaktioner mod fugt og samtidig udligne tryk. Lenz Laborglasinstrumente™ Bøjede tørrerør med NS-kegle er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Rør bøjet til 75° vinkel
  • Fås i en række keglestørrelser
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Form Bent
Produkttype Tørringsrør
Standard konusled nr. NS 19/26