Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Bøjede tørrerør med NS-kegle
Artikelnummer. 10189600
Skift visning
Standard konusled nr.:
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr.
10189600 NS 29/32
10007730 NS 14/23
10366261 NS 19/26
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10189600 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05337004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.00 DKK
    200.30 DKK / Pakke med 1
    Spare 40.70 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Fremragende til at beskytte reaktioner mod fugt og samtidig udligne tryk. Lenz Laborglasinstrumente™ Bøjede tørrerør med NS-kegle er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Rør bøjet til 75° vinkel
  • Fås i en række keglestørrelser
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Form Bent
Produkttype Tørringsrør
Standard konusled nr. NS 29/32