Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Tørrerør, U-formet, med NS stophaner
Artikelnummer. 10662472
Skift visning
Længde (metrisk):
125 mm
150 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
10662472 125 mm
10325691 150 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10662472 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05342013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    877.00 DKK
    758.22 DKK / Pakke med 1
    Spare 118.78 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Tørringsrør iflg. til DIN 12616
  • Med aftagelige NS stophaner
  • Siderør almindelige (ydre diameter: 6 mm)
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Længde (metrisk) 125 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)