Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Tørrerør, U-formet, med NS stophaner
Artikelnummer. 10325691
Skift visning
Længde (metrisk):
125 mm
150 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
10325691 150 mm
10662472 125 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10325691 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05342015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    969.00 DKK
    838.07 DKK / Pakke med 1
    Spare 130.93 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Tørringsrør iflg. til DIN 12616
  • Med aftagelige NS stophaner
  • Siderør almindelige (ydre diameter: 6 mm)
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)