Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Tørrerør, bøjet, med NS-kegle
Artikelnummer. 10030241
Skift visning
Standard konusled nr.:
NS 24/29
Artikelnummer. Standard konusled nr.
10030241 NS 24/29
1 options
Artikelnummer. 10030241 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05337003
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Tørringsrør med NS kegle
  • Bøjet (75° )
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Standard konusled nr. NS 24/29